Få mere at vide
2'-Chloroacetophenone, 97%
Artikelnummer. 10062410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062410 25 g Glasflaske 25g
10397880 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179770250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2142-68-9
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.6
MDL nummer MFCD00000560
InChI nøgle ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
IUPAC navn 1-(2-chlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Chloroacetophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Rav til gul
Tæthed 1.1880g/mL
Kogepunkt 228.0°C to 229.0°C
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4COCH3
Brydningsindeks 1.5420 to 1.5450
Mængde 25 g
Beilstein 07, I, 151
Specifik vægtfylde 1.188
Formel vægt 154.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske