Få mere at vide
2-Chloro-N-phenylbenzamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426008
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426008 250 mg 250mg
15416008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59623.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6833-13-2
Molekylær formel C13H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 231.68
MDL nummer MFCD00016336
InChI nøgle AXQVIWHAEYLGLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzanilide, o-chlorobenzanilide, 2-chlorobenzoanilide, benzamide, 2-chloro-n-phenyl, 2-chlorobenzoic acid anilide, benzanilide, 2-chloro, n-phenyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-phenyl benzamide, 2-chloro-n-phenyl-benzamide, 2-chlorophenyl-n-benzamide
PubChem CID 23265
IUPAC navn 2-chlor-N-phenylbenzamid
SMIL ClC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-phenylbenzamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 231.68
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof