Få mere at vide
2-Chloro-N,N-dimethylbenzamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446408
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446408 1 g 1g
15456408 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59948.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
2-Chloro-N,N-dimethylbenzamid er involveret i fremstillingen af repellenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-N,N-dimethylbenzamid er involveret i fremstillingen af repellenter.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6526-67-6
Molekylær formel C9H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 183.64
MDL nummer MFCD00463636
InChI nøgle SZUQPOLAEFBJJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-2-chlorobenzamide, o-chloro-n,n-dimethylbenzamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-benzamide, benzamide, o-chloro-n,n-dimethyl, aronis25704, 2-chlorophenyl-n,n-dimethylcarboxamide
PubChem CID 81012
IUPAC navn 2-chlor-N,N-dimethylbenzamid
SMIL CN(C)C(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 183.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske