Få mere at vide
2-Chloro-N-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423468
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423468 1 g 1g
15433468 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56910.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3400-31-5
Molekylær formel C8H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 169.608
MDL nummer MFCD00032667
InChI nøgle ITXNDDPDABTCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-methyl-benzamide, benzamide, 2-chloro-n-methyl, n-methyl-o-chlorbenzamid, 2-chlorophenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 347959
IUPAC navn 2-chloro-N-methylbenzamide
SMIL CNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-methylbenzamide
Mængde 1 g
Formel vægt 169.61
Procent renhed 97%