Få mere at vide
2-chlor-N-cyclopropylacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445177
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445177 10 g 10g
15455177 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32456.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19047-31-5 | C5H8ClNO | 133.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19047-31-5
Molekylær formel C5H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 133.58
MDL nummer MFCD00276391
InChI nøgle ZPWIVSGEQGESFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-cyclopropyl-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-cyclopropyl-acetamide, n-cyclopropylchloroacetamide, acetamide,2-chloro-n-cyclopropyl
PubChem CID 735780
IUPAC navn 2-chlor-N-cyclopropylacetamid
SMIL ClCC(=O)NC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Mængde 10 g
Formel vægt 133.58
Procent renhed 97%