accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHOCl

CAS RN 19047-31-5

IUPAC Navn: 2-chloro-N-cyclopropylacetamide
Synonymer: 2-chloro-N-cyclopropylacetamide
Molekylvægt (g/mol): 133.58
Molekylformel: C5H8ClNO
InChi Key: ZPWIVSGEQGESFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC(=O)NC1CC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater