Få mere at vide
2-Chloro-N-5-quinolinylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-5-quinolinylacetamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-13-9/h1-6H,7H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 220.0403 |