CAS RN 121221-08-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Chloro-N-5-quinolinylacetamide, TRC
CAS: 121221-08-7 Molekylær formel: C11H9N2OCl Molekylvægt (g/mol): 220.65 IUPAC navn: 2-chloro-N-quinolin-5-ylacetamide SMIL: ClCC(=O)Nc1cccc2ncccc12