Få mere at vide
2-klor-N-[4-klor-2-(2-klorobenzoyl)phenyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30354525
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354525 50 mg
30364152 1 g
30360057 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC29301050MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14405-03-9
Molekylær formel C15H10Cl3NO2
Molekylvægt (g/mol) 342.6
Synonym 2,4'-Dichloro-2'-(o-chlorobenzoyl)acetanilide, 2-Chloro-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide, Ro 97-1274
IUPAC navn 2-chloro-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide
SMIL ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl3NO2/c16-8-14(20)19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7H,8H2,(H,19,20)
Formel vægt 340.9777