missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro Loratadine, TRC

Artikelnummer. 30349735
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30349735 5 mg -
30360627 1 mg -
30355655 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3754705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 165739-64-0
Molekylær formel C22 H22 Cl2 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 417.33
Synonym Ethyl 4-(2,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
IUPAC navn ethyl 4-(2,8-dichloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-c]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(Cl)nc24)CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(2,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22Cl2N2O2/c1-2-28-22(27)26-11-9-14(10-12-26)20-18-7-6-17(23)13-16(18)4-3-15-5-8-19(24)25-21(15)20/h5-8,13H,2-4,9-12H2,1H3
Formel vægt 416.1058
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.