Få mere at vide
2-Chloro Hippuric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro Hippuric Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13) |
| Formel vægt | 213.0193 |