CAS RN 16555-60-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Chloro Hippuric Acid, TRC
CAS: 16555-60-5 Molekylær formel: C9H8ClNO3 Molekylvægt (g/mol): 213.62 Synonym: (2-Chlorobenzoylamino)acetic Acid,N-(2-Chlorobenzoyl)glycine,N-(o-Chlorobenzoyl)glycine,o-Chlorobenzoylglycine,o-Chlorohippuric Acid IUPAC navn: 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetic acid SMIL: OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1Cl