Få mere at vide
2-Chloro Fenofibric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro Fenofibric Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-12-9-7-11(8-10-12)15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-10H,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 318.0659 |