Få mere at vide
2-chlor-beta-nitrostyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442677 5 g 5g
11452677 25 g 25g
11462677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14882.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3156-34-1 | C8H6ClNO2 | 183.591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3156-34-1
Molekylær formel C8H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.591
MDL nummer MFCD00024820
InChI nøgle QHKJTRDWAZGBLR-AATRIKPKSA-N
Synonym 1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 2-chloro-omega-nitrostyrene, 2-chloro-b-nitrostyrene, e-1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 1-chloro-2-e-2-nitrovinyl benzene, trans-2-chloro-beta-nitrostyrene, 2-chloro-beta-nitrostyrene, styrene, o-chloro-.beta.-nitro, benzene,1-chloro-2-2-nitroethenyl, 1-chloro-2-e-2-nitroethenyl benzene
PubChem CID 5369313
IUPAC navn 1-chlor-2-[(E)-2-nitroethenyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=C[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-beta-nitrostyrene
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Mængde 5 g
Beilstein 2328095
Formel vægt 183.6
Procent renhed 98%