Få mere at vide
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate |
| CAS | 16583-76-9 |
| Molekylær formel | C8H3ClF3NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-1-isocyanato-6-(trifluoromethyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1N=C=O |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.56 |
| Formel vægt | 220.9855 |