Få mere at vide
2-klor-6-(trifluormethyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 11455367
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455367 25 g 25g
11445367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22714.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 433-94-3 | C7H5ClF3N | 195,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433-94-3
Molekylær formel C7H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 195.57
MDL nummer MFCD00272565
InChI nøgle OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 2756384
IUPAC navn 2-chlor-6-(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Tæthed 1.42
Kogepunkt 39 °C til 40 °C (0,1 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 195.57
Procent renhed 97%