Få mere at vide
2-chlor-6-phenoxybenzylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702683
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702683 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10232882 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11381CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175136-89-7
Molekylær formel C13H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 233.70
MDL nummer MFCD00052915
InChI nøgle SNTOZVXKDWQFEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, 1-2-chloro-6-phenoxyphenyl methanamine, rarechem al bw 1398, d0x2jg, 2-chloro-6-phenoxy-benzylamine, 2-aminomethyl-3-chlorodiphenylether, 6-chloro-2-phenoxyphenyl methylamine, 2-chloro-6-phenoxybenzylamine, 95+%, benzenemethanamine,2-chloro-6-phenoxy
PubChem CID 2777206
SMIL NCC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn (2-chlor-6-phenoxyphenyl)methanamin
Formel vægt 233.7
Procent renhed 95%