Få mere at vide
2-Chloro-6-nitrobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11430623
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430623 5 g 5g
11440623 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12703.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6575-07-1 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6575-07-1
MDL nummer MFCD00007203
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 118°C to 124°C
Molekylær formel C8H6ClN
Mængde 5 g
Beilstein 1369781
Synonym benzonitrile, 2-chloro-6-methyl, 2-cyano-3-chlorotoluene, 3-chloro-2-toluonitrile, o-tolunitrile, 6-chloro, 6-chloro-o-tolunitrile, unii-41m65jiw54, 2-chloro-6-methyl benzonitrile, 2-chloro-6-methylbenzenecarbonitrile, 2-cyano3-chlorotoluene, pubchem23832
InChI nøgle WQWQHJNUHQEGTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C#N
IUPAC navn 2-chlor-6-methylbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 151.59
PubChem CID 23053
Formel vægt 182.57
Procent renhed 98%