Få mere at vide
2-Klor-6-nitrobenzoesyre, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 161 °C til 166 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2694949 |
| Formel vægt | 201.57 |
| Procent renhed | 99% |