Få mere at vide
2-chlor-6-nitrobenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343946 1 g 1g
11353946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17059.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5344-49-0 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5344-49-0
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.562
MDL nummer MFCD00100425
InChI nøgle JYHOMEFOTKWQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-nitrobenzoic acid, 2-chloro-6-nitro-benzoic acid, 6-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-nitro, pubchem20037, 6-chloro-2-nitrobenzo, acmc-209l7b, 2-chloro-6-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-3-chloronitrobenzene, 2-chloro-6-nitrobenzoic acid #
PubChem CID 79287
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 161°C to 166°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 2694949
Formel vægt 201.57
Procent renhed 99%