Få mere at vide
2-Chloro-6-nitrobenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11343846
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11343846 5 g 5g
11333846 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11343846 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16949.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107485-64-3
Molekylær formel C7H5ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 200.578
MDL nummer MFCD02093931
InChI nøgle WPVXBESIHVJEOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86279
IUPAC navn 2-chloro-6-nitrobenzamide
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-nitrobenzamide
Smeltepunkt ∼185°C
Mængde 5 g
Beilstein 3531056
Synonym 2-chloro-6-nitro-benzamide, benzamide, 2-chloro-6-nitro, benzamide,2-chloro-6-nitro, acmc-20anyb, 6-chloro-2-nitrobenzamide
Formel vægt 200.58
Procent renhed 98%