Få mere at vide
2-Chloro-6-nitrobenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333846
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333846 1 g 1g
11343846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16949.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107485-64-3
Molekylær formel C7H5ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 200.578
MDL nummer MFCD02093931
InChI nøgle WPVXBESIHVJEOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86279
IUPAC navn 2-chloro-6-nitrobenzamide
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-nitrobenzamide
Smeltepunkt ∼185°C
Mængde 1 g
Beilstein 3531056
Synonym 2-chloro-6-nitro-benzamide, benzamide, 2-chloro-6-nitro, benzamide,2-chloro-6-nitro, acmc-20anyb, 6-chloro-2-nitrobenzamide
Formel vægt 200.58
Procent renhed 98%