Få mere at vide
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10061254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10061254 1 g 1g
10122324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061254 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147750010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6361-22-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6361-22-4
Molekylær formel C7H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.56
MDL nummer MFCD00007204
InChI nøgle RZDOUWDCYULHJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80701
IUPAC navn 2-chlor-6-nitrobenzaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 69.0°C to 72.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(NO2)CHO
Mængde 1 g
Beilstein 07,262
Synonym 2-nitro-6-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem17009, 2-chloro-6-nitro-benzaldehye, ksc497q1l, 2-chloro-6-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-6-nitro, rzdouwdcyulhjx-uhfffaoysa, attercop-chm at114429
Formel vægt 185.57
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.