Få mere at vide
2-chlor-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479986
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479986 1 g 1g
11489986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20938.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57729-79-0 | C7H4ClF3N2O2 | 240.566 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57729-79-0
Molekylær formel C7H4ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.566
MDL nummer MFCD00042153
InChI nøgle JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2811, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-nitroaniline, 4-amino-3-chloro-5-nitro-benzotrifluoride, 2-chloranyl-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2734081
IUPAC navn 2-chlor-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 240.58
Procent renhed 97%