Få mere at vide
2-Chloro-6-methylbenzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7047251
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11324965
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18348.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21327-86-6 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21327-86-6
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00045799
InChI nøgle CEFMMQYDPGCYMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-o-toluic acid, 2-chloro-6-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 6-chloro, 2-chloro-6-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-6-methyl, benzoic acid, 6-chloro-4-methyl, 6-chloro-2-methylbenzoic acid, pubchem4568, chloro-6-methylbenzoic acid, 2-m-tolyloxymethyl oxirane
PubChem CID 88870
IUPAC navn 2-chlor-6-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Mængde 1 g
Beilstein 2614092
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%