Få mere at vide
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11301949
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301949 1 g 1g
11311949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26023.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1194-64-5 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-64-5
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.593
MDL nummer MFCD01934409
InChI nøgle CCYFXIJPJFSTSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12467050
IUPAC navn 2-chlor-6-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
Smeltepunkt 36°C to 38°C
Kogepunkt 74°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt 99°C (210°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 3-chloro tolualdehyde, pubchem19866, 3-chloro-2-formyltoluene, 2-chloro-6-methylbenzadehyde, 6-chloro-2-methylbenzaldehyde, 2-chloro-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-6-methyl, 2-chloranyl-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methylbenzaldehyde
Formel vægt 154.59
Procent renhed 98%