Få mere at vide
2-Chloro-6-methylaniline, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10661745 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10661745 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109360100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Smeltepunkt 2.0°C
Tæthed 1.1520g/mL
Kogepunkt 215.0°C
Flammepunkt 98°C
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H8ClN
Lineær formel ClC6H3(CH3)NH2
Brydningsindeks 1.5750 to 1.5780
MDL nummer MFCD00007679
Mængde 10 g
Beilstein 12,I,388
Specifik vægtfylde 1.152
Synonym 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible in water. Other solubilities: miscible with toluene and chlorobenzene
InChI nøgle WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC(Cl)=C1N
IUPAC navn 2-chloro-6-methylaniline
Molekylvægt (g/mol) 141.60
PubChem CID 6897
Formel vægt 141.6
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.