Få mere at vide
2-Klor-6-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11377765
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377765 5 g 5g
11367765 1 g 1g
11387765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02629.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87-63-8 | C7H8ClN | 141,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-63-8
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.60
MDL nummer MFCD00007679
InChI nøgle WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
PubChem CID 6897
IUPAC navn 2-chlor-6-methylanilin
SMIL CC1=CC=CC(Cl)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methylaniline
Smeltepunkt 2°C
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3429
Beilstein 774624
Formel vægt 141.6
Procent renhed 98%