Få mere at vide
2-Klor-6-methoxyquinolin-3-carboxaldehyd, 99%
Beskrivelse
Anvendes hovedsageligt som opløsningsmidler. De bruges i mellemtrin til fremstilling af maling, plast, syntetiske harpikser og farvestoffer. De bruges også til fremstilling af parfume, opløsningsmidler og smagsstoffer. Som råstof i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes hovedsageligt som opløsningsmidler. De bruges i mellemtrin til fremstilling af maling, plast, syntetiske harpikser og farvestoffer. De bruges også til fremstilling af parfume, opløsningsmidler og smagsstoffer. Som råstof i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 146 °C til 151 °C |
| Flammepunkt | −9 °C (16 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 221.64 |
| Procent renhed | 99% |