Få mere at vide
2-chlor-6-methoxyquinolin-3-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461590
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461590 5 g 5g
11471590 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26973.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73568-29-3 | C11H8ClNO2 | 221.64 g/mol
Anvendes hovedsageligt som opløsningsmidler. De bruges i mellemtrin til fremstilling af maling, plast, syntetiske harpikser og farvestoffer. De bruges også til fremstilling af parfume, opløsningsmidler og smagsstoffer. Som råstof i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes hovedsageligt som opløsningsmidler. De bruges i mellemtrin til fremstilling af maling, plast, syntetiske harpikser og farvestoffer. De bruges også til fremstilling af parfume, opløsningsmidler og smagsstoffer. Som råstof i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73568-29-3
Molekylær formel C11H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 221.64
MDL nummer MFCD00160585
InChI nøgle TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-3-formyl-6-methoxyquinoline, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarbaldehyde, zlchem 990, pubchem5944, 2-chloro-3-formyl-6-methoxy quinoline, 2-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carbaldehyde
PubChem CID 689079
IUPAC navn 2-chlor-6-methoxyquinolin-3-carbaldehyd
SMIL COC1=CC2=CC(=C(N=C2C=C1)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 146°C to 151°C
Flammepunkt −9°C (16°F)
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 221.64
Procent renhed 99%