Få mere at vide
2-Chloro-6-methoxypyridine, 98%
Artikelnummer. 11372316
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372316 25 g 25g
11362316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05997.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17228-64-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17228-64-7
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD00006265
InChI nøgle VAVGOGHLNAJECD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-6-methoxy, 2-methoxy-6-chloropyridine, 6-chloro-2-methoxypyridine, 2-chloro-6-methoxy-pyridine, 2-chlor-6-methoxypyridin, pubchem13194, acmc-1cffb, 6-methoxy-2-chloropyridine, 2-chloro-6-methoxy pyridine, 2-chloro-6-methyloxy pyridine
PubChem CID 87009
IUPAC navn 2-chlor-6-methoxypyridin
SMIL COC1=NC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-methoxypyridine
Tæthed 1.207
Kogepunkt 185°C to 186°C
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.528
Mængde 25 g
Beilstein 1364500
Formel vægt 143.57
Procent renhed 98%