Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile may be used in synthesis of aryl fluorinated building blocks.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile may be used in synthesis of aryl fluorinated building blocks.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 40°C to 43°C |
| Kogepunkt | 85°C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 7423296 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 169.59 |
| Procent renhed | 98% |