Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11408693
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408693 5 g 5g
11418693 25 g 25g
11428693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10460.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 37777-76-7 | C8H6ClFO2 | 188.582 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37777-76-7
Molekylær formel C8H6ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 188.582
MDL nummer MFCD00004319
InChI nøgle GUAIAAXDEJZRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-6-fluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-phenyl-acetic acid, pubchem4254, acmc-1aewm, rarechem al bo 0114
PubChem CID 123464
IUPAC navn 2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 120°C to 124°C
Mængde 5 g
Beilstein 4401142
Formel vægt 188.59
Procent renhed 98%