Få mere at vide
2-chlor-6-fluorphenethylalkohol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 10697441
Brand: Thermo Scientific Acros 304710050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorophenethyl alcohol
Navn note 98%
CAS 214262-86-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8ClFO
Lineær formel ClC6H3(F)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5300 to 1.532
MDL nummer MFCD00800609
Mængde 5 g
Synonym 2-2-chloro-6-fluorophenyl ethanol, 2-chloro-6-fluorophenylethanol, 2-2-chloro-6-fluorophenyl ethan-1-ol, 2-chloro-6-fluorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro-6-fluoro, 2-6-chloro-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol,2-chloro-6-fluoro, 2-2-chloro-6-fluoro-phenyl-ethanol
InChI nøgle UYZAUXBNFFFZFA-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCC1=C(F)C=CC=C1Cl
IUPAC navn 2-(2-chlor-6-fluorphenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 174.60
PubChem CID 2733235
Formel vægt 174.51
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske