Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorobenzylideneacetone, 98%
Artikelnummer. 11477387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477387 5 g 5g
11329649 1 g 1g
11487387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15083.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175136-82-0 | C10H8ClFO | 198.621 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175136-82-0
Molekylær formel C10H8ClFO
Molekylvægt (g/mol) 198.621
MDL nummer MFCD00051608
InChI nøgle VZRBDBXFAKDNDJ-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzylideneacetone, 3e-4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one, 4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one, 1-2-chloro-6-fluorophenyl but-1-en-3-one, e-4-2-chloro-6-fluoro-phenyl but-3-en-2-one, labotest-bb lt00455271, 1-2-chloro-6-fluorophenyl-1-buten-2-one, e-4-2-chloro-6-fluorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one
PubChem CID 5373895
IUPAC navn (E)-4-(2-chlor-6-fluorphenyl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)C=CC1=C(C=CC=C1Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzylideneacetone
Kogepunkt 115°C (0.8 mmHg)
Brydningsindeks 1.58
Mængde 5 g
Formel vægt 198.63
Procent renhed 98%