Få mere at vide
2-chloro-6-fluorobenzyl bromide, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11944531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11944531 1 g 1g
11954531 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 373760010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 68220-26-8
Molekylær formel C7H5BrClF
Molekylvægt (g/mol) 223.47
MDL nummer MFCD00040126
InChI nøgle IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzylbromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro-benzene, benzene, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-2-chloro-6-fluorotoluene, pubchem4894, acmc-1bdpq
PubChem CID 2773625
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
SMIL FC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-6-fluorobenzyl bromide
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.6290g/mL
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel Cl(F)C6H3CH2Br
Brydningsindeks 1.569
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.629
Formel vægt 223.47
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.