Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 11454004
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454004 25 g 25g
11444004 5 g 5g
11464004 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11978.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56456-50-9 | C7H6ClFO | 160.572 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56456-50-9
Molekylær formel C7H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 160.572
MDL nummer MFCD00004608
InChI nøgle ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol, 2-chloro-6-fluorophenyl methanol, 2-chloro-6-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-6-chlorobenzyl alcohol, unii-5k0sc480hm, benzenemethanol, 2-chloro-6-fluoro, 6-fluoro-2-chlorobenzyl alcohol, 2-chloro-6-fluorobenzylic alcohol, pubchem3427, acmc-1axh3
PubChem CID 91868
IUPAC navn (2-chlor-6-fluorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CO)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 42°C to 44°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1938353
Formel vægt 160.58
Procent renhed 97%