Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450208
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450208 5 g 5g
11460208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23762.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79455-63-3
Molekylær formel C7H3Cl2FO
Molekylvægt (g/mol) 192.998
MDL nummer MFCD00178746
InChI nøgle GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2736547
IUPAC navn 2-chlor-6-fluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Brydningsindeks 1.525
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4980867
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 193.01
Procent renhed 98%