Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439857 5 g 5g
15429857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53079.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 313545-32-3
Molekylær formel C6H5BClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.36
MDL nummer MFCD04039892
InChI nøgle NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-6-fluorophenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid,b-2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid, b-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem18883, acmc-1ad0v, 2-borono-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzene boronic acid
PubChem CID 3549395
IUPAC navn (2-chlor-6-fluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Mængde 5 g
Formel vægt 174.37
Procent renhed 97%