Få mere at vide
2-chlor-6-fluorbenzen-1-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10722937 5 g 5g
10260495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722937 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06439DE
Kemiske identifikatorer
CAS 79455-63-3
Molekylær formel C7H3Cl2FO
Molekylvægt (g/mol) 192.998
InChI nøgle GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2736547
IUPAC navn 2-chlor-6-fluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 193
Procent renhed 97%