Få mere at vide
2-chlor-6-fluorbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439207 5 g 5g
11449207 25 g 25g
11459207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21294.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66073-54-9 | C7H5ClFNO | 173.571 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66073-54-9
Molekylær formel C7H5ClFNO
Molekylvægt (g/mol) 173.571
MDL nummer MFCD00055436
InChI nøgle KLOZZZNFJYMTNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98564
IUPAC navn 2-chlor-6-fluorbenzamid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzamide
Smeltepunkt 139°C to 142°C
Mængde 5 g
Synonym 2-fluoro-6-chlorobenzamide, 2-chloro-6-fluoro-benzamide, benzamide, 2-chloro-6-fluoro, acmc-209nth, 6-chloro-2-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-chlorobenzoylamino, benzamide,2-chloro-6-fluoro, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzamide
Formel vægt 173.58
Procent renhed 98%