Få mere at vide
2-Klor-6-fluorobenzaldoxim, 97%
Artikelnummer. 11323656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323656 5 g 5g
11313656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14719.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 443-33-4 | C7H5ClFNO | 173,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-33-4
Molekylær formel C7H5ClFNO
Molekylvægt (g/mol) 173.57
MDL nummer MFCD00837704
InChI nøgle OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, 2-chloro-6-fluorobenzaldoxime, 6-chloro-2-fluorophenyl hydroxyimino methane, pubchem2883, e-n-2-chloro-6-fluorophenyl methylidene hydroxylamine, 1e-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, e-1-2-chloro-6-fluorophenyl-n-hydroxymethanimine, ne-n-2-chloro-6-fluorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2-chloranyl-6-fluoranyl-phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 7329318
SMIL O\N=C\C1=C(F)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
Smeltepunkt 125 °C til 127 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3247886
IUPAC navn (NE)-N-[(2-chlor-6-fluorphenyl)methyliden]hydroxylamin
Formel vægt 173.58
Procent renhed 97%