Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11418773
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418773 25 g 25g
11428773 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10513.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 387-45-1 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 387-45-1
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.56
MDL nummer MFCD00003306
InChI nøgle OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
PubChem CID 67847
IUPAC navn 2-chlor-6-fluorbenzaldehyd
SMIL FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 35°C to 39°C
Kogepunkt 91°C to 93°C (10 mmHg)
Flammepunkt 101°C (213°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2245530
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 158.56
Procent renhed 97%