Få mere at vide
2-chloro-6-fluorobenzaldehyde, 95%
Artikelnummer. 10721925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10721925 500 g Glasflaske 500g
10367720 25 g Glasflaske 25g
10011900 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721925 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161515000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 387-45-1 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 387-45-1
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.56
MDL nummer MFCD00003306
InChI nøgle OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
PubChem CID 67847
IUPAC navn 2-chlor-6-fluorbenzaldehyd
SMIL FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34°C to 39°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 101g/mL
Kogepunkt 92°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(F)CHO
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,ether,chloroform
Formel vægt 158.56
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.