Få mere at vide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322689
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11322689
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26719.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886499-54-3
Molekylær formel C8H7BrClFO
Molekylvægt (g/mol) 253.50
MDL nummer MFCD04115945
InChI nøgle BIXHHCSLGATAOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluoro-4-methoxybenzene
PubChem CID 3863293
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-3-chloro-1-fluoro-4-methoxybenzene
SMIL COC1=C(Cl)C(CBr)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 253.5
Procent renhed 97%