Få mere at vide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495497
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32742.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017777-58-0
Molekylær formel C7H7ClFNO
Molekylvægt (g/mol) 175.587
MDL nummer MFCD09832265
InChI nøgle QMCMJQAVMDONLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluoro-m-anisidine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-aniline, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenamine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylamine
PubChem CID 18444747
IUPAC navn 2-chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)F)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 175.59
Procent renhed 97%