Få mere at vide
2-Klor-5-(trifluormethyl)phenyleddikesyre, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 112 °C til 114 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2053702 |
| Formel vægt | 238.59 |
| Procent renhed | 97% |