Få mere at vide
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11334046
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334046 1 g 1g
11344046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19153.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22893-39-6 | C9H6ClF3O2 | 238.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22893-39-6
Molekylær formel C9H6ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 238.59
MDL nummer MFCD01631471
InChI nøgle PDKWZFJSOMUXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, pubchem7160, acmc-20anz9, 2-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778119
IUPAC navn 2-[2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Mængde 1 g
Beilstein 2053702
Formel vægt 238.59
Procent renhed 97%