Få mere at vide
2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382337 1 g 1g
11392337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09899.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50528-86-4 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50528-86-4
Molekylær formel C8H3ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 221.563
MDL nummer MFCD00037029
InChI nøgle WEPYOPYMWSHRIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, isocyanic acid 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ester, 2-chloro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem5026, acmc-1aq1j, timtec-bb sbb006656, 1-mercapto-2-methyl-propan-2-ol
PubChem CID 2733263
IUPAC navn 1-chlor-2-isocyanato-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.48
Kogepunkt 52°C to 53°C (3 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.489
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2112804
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 221.57
Procent renhed 97%