Få mere at vide
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466806
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466806 5 g 5g
11456806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23937.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64372-62-9
Molekylær formel C8H6ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 210.58
MDL nummer MFCD01631469
InChI nøgle VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzyl alcohol, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzylalcohol, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzylalcohol, 4-chloro-3-hydroxymethyl benzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenemethanol, benzenemethanol, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2778110
IUPAC navn [2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Mængde 5 g
Formel vægt 210.58
Procent renhed ≥97%